Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
470360010 470362500
470360010.EA 402 EUR
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
MW: 129,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07369964
Núm. CAS: 10271-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %