3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
470380010 470382500
470380010.EA 295 EUR
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18459271
Núm. CAS: 1074-59-5
EINECS: 214-045-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %