Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 36 EUR
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formula: C₈H₈O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092317
Núm. CAS: 4282-32-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C