Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470450010 470450050
470450010.EA 41.8 EUR
470450010. 470450050.
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Di-tert-butyl Iminodiacetate
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863672
Núm. CAS: 85916-13-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 38°C to 42°C