Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 48 EUR
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 279,2°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 123°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159643
Núm. CAS: 5932-27-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %