2-Cloronicotinato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
470470050 470470250 470471000
470470050.EA 28.2 EUR
470470050. 470470250. 470471000.
2-Cloronicotinato de etilo 98%
2-Cloronicotinato de etilo
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674129
Núm. CAS: 1452-94-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)