3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
470490010 470490050
470490010.EA 81.4 EUR
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formula: C₅H₉BrO
MW: 165.04 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684290
Núm. CAS: 78385-26-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)