Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzal-4-nitrophenylhydrazone
470500010 470500050
470500010.EA 20.4 EUR
470500010. 470500050.
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone
Formula: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024596
Núm. CAS: 3078-09-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 193°C to 197°C