2-Propanol solución in water 70%, technical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
470610010 470610050 470610250
470610010.EA 22 EUR
470610010. 470610050. 470610250.
2-Propanol solución in water 70%, technical
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Densidad: 0,86
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless liquid
Concentration 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF)
Water 29 to 31 %
Density 0.858 to 0.862 kg/l