1,4-Diiodotetrafluorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470660010 470660050
470660010.EA 77.9 EUR
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotetrafluorobenceno 98%
1,4-Diiodotetrafluorobenceno
Formula: C₆F₄I₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001055
Núm. CAS: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %