2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470730010 470730050
470730010.EA 61.7 EUR
470730010. 470730050.
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate 96%
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
Formula: C₁₁H₂₂NO₆P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112180
Núm. CAS: 67881-98-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Titration with HClO4 95 to 105 %