1,4-Dioxan-2-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
470740050 470740250
470740050.EA 85.7 EUR
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-one 98%
1,4-Dioxan-2-one
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de inflamación: 215°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215855
Núm. CAS: 3041-16-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %