Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
470790010 470792500
470790010.EA 339 EUR
470790010. 470792500.
Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Mitoxantrone dihydrochloride
Formula: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00242943
Núm. CAS: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06238
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance blue to black crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤6 %