Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470800010 470800050
470800010.EA 82.7 EUR
470800010. 470800050.
Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Thiazolidine-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂S
MW: 133.1689 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128958
Núm. CAS: 444-27-9
EINECS: 207-146-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 % (On dry substance)
Water ≤10 %