3-Butynoic acid 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: But-3-ynoic acid
470870010 470870050
470870010.EA 97.6 EUR
470870010. 470870050.
3-Butynoic acid 97+%
3-Butynoic acid
Formula: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258494
Núm. CAS: 2345-51-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
Melting point 78.0°C to 87.0°C