1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
470930250 470931000
470930250.EA 36 EUR
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Pto. Ebullición: 164,3°C
Densidad: 1,09
Pto. de inflamación: 55°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038100
Núm. CAS: 98298-66-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)