1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
470940250 470941000
470940250.EA 36 EUR
470940250. 470941000.
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formula: C₂₀H₁₈O₃
Pto. Ebullición: 531,8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012180
Núm. CAS: 27955-94-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %