1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470950050 470950250
470950050.EA 65.3 EUR
470950050. 470950250.
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₀H₈O₆
Pto. Ebullición: 517,5°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13704912
Núm. CAS: 2754-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Loss on drying ≤1 %