Di-tert-butyloxalate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470960050 470960250
470960050.EA 77.9 EUR
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 229,3°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008806
Núm. CAS: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C