Perylene Red 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
470970010 470972500
470970010.EA 242 EUR
470970010. 470972500.
Perylene Red 95%
Perylene Red
Formula: C₇₂H₅₈N₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21608638
Núm. CAS: 123174-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %