1,6-Dibromopyrene 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
470980010 470980050
470980010.EA 73.6 EUR
470980010. 470980050.
1,6-Dibromopyrene 99%
1,6-Dibromopyrene
Formula: C₁₆H₈Br₂
Pto. Ebullición: 469,6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263746
Núm. CAS: 27973-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 228°C to 232°C