2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
471000250 471001000
471000250.EA 121 EUR
471000250. 471001000.
2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamina 98%
2,4,6-Trimetil-m-fenilendiamina
Formula: C₉H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 297,7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010149
Núm. CAS: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 89°C to 93°C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %