Ácido (2-aminofenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminophenylacetic acid
471020010 471020050
471020010.EA 49.9 EUR
471020010. 471020050.
Ácido (2-aminofenil)acético 98%
(2-Aminophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Pto. Ebullición: 344,4°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701521
Núm. CAS: 3342-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance almost white to orange to light brown crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 120°C to 127°C