Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassium 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
471050010 471050050 471050250
471050010.EA 36.3 EUR
471050010. 471050050. 471050250.
Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Indole-3-butyric acid potassium salt
Formula: C₁₂H₁₂KNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058442
Núm. CAS: 60096-23-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Water ≤2 %