Carrageenan
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Irish Moss
471060010 471062500
471060010.EA 184 EUR
471060010. 471062500.
Carrageenan
Carrageenan
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081480
Núm. CAS: 9000-07-1
EINECS: 232-524-2
Índice Merck: 13,01878
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light beige to light brown powder
pH 7.5 to 10.5 (1.5% in water)
Loss on drying ≤12 %