Nonaetileno glicol monododecil-éter (C12E9)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Nonaethylene glycol monododecyl ether, Polidocanol, 3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonatriacontan-1-ol
471070500 471071000
471070500.EA 162 EUR
471070500. 471071000.
Nonaetileno glicol monododecil-éter (C12E9)
Nonaethylene glycol monododecylether (C12E9)
Formula: C₃₀H₆₂O₁₀
MW: 582,8073 g/mol
Pto. Ebullición: 616°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 244°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043375
Núm. CAS: 3055-99-0
EINECS: 221-284-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to white to light yellow waxy low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR Consistent with structure