Nitazoxanide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: NTZ
471080010 471080050 471080250
471080010.EA 36 EUR
471080010. 471080050. 471080250.
Nitazoxanide 98%
Nitazoxanide
Formula: C₁₂H₉N₃O₅S
MW: 307.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00416599
Núm. CAS: 55981-09-4
EINECS: 259-931-8
Índice Merck: 13,06595
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 198°C to 202°C
Water ≤10 %