Verbascoside 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
471091000 471095000
471091000.EA 147 EUR
471091000. 471095000.
Verbascoside 98%
Verbascoside
Formula: C₂₉H₃₆O₁₅
Pto. Ebullición: 908,8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221751
Núm. CAS: 61276-17-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %