Trichostatin A 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TSA, (R,2E,4E)-7-(4-(dimethylamino)phenyl)-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxohepta-2,4-dienamide, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
471120050 471120250
471120050.EA 199 EUR
471120050. 471120250.
Trichostatin A 98%
Trichostatin A
Formula: C₁₇H₂₂N₂O₃
MW: 302.37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03848392
Núm. CAS: 58880-19-6
Índice Merck: 13,09722
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to light pinkish to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 145°C to 150°C