2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
471200050 471200250 471201000
471200050.EA 59.3 EUR
471200050. 471200250. 471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formula: C₉H₁₂N₂S
MW: 180.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464119
Núm. CAS: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Índice Merck: 13,07982
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %