Phlorizin dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
471360010 471360050
471360010.EA 58.9 EUR
471360010. 471360050.
Phlorizin dihydrate 98%
Phlorizin dihydrate
Formula: C₂₁H₂₈O₁₂
Pto. Ebullición: 770°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006591
Núm. CAS: 7061-54-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to beige to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 7 to 8.5 %