Pterostilbene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
471380010 471380050 471380250
471380010.EA 99.3 EUR
471380010. 471380050. 471380250.
Pterostilbene 98%
Pterostilbene
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238710
Núm. CAS: 537-42-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 90°C to 98°C
Water ≤3 %