Sophoricoside 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Genistein 4'-Glucoside, 5,7-Dihydroxy-3-(4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxyisoflavone
471420010 471420050
471420010.EA 104 EUR
471420010. 471420050.
Sophoricoside 98%
Sophoricoside
Formula: C₂₁H₂₀O₁₀
MW: 432,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075138
Núm. CAS: 152-95-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤3 %