Stiripentol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4-Dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, 4,4-Dimethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-penten-3-ol, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol
471450010 471450050
471450010.EA 98.5 EUR
471450010. 471450050.
Stiripentol 95%
Stiripentol
Formula: C₁₄H₁₈O₃
MW: 234,30 g/mol
Pto. Ebullición: 365°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 175°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869310
Núm. CAS: 49763-96-4
EINECS: 256-480-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 75°C to 79°C
Water ≤5 %