Trihydroxyethylrutin 85%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Trihydroxyethylrutin, 3',4',7-Tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, 3',4',7-Tris-O-(2-hydroxyethyl)-rutin, 2-(3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Troxerutin
471460010 471460050 471460250
471460010.EA 36.3 EUR
471460010. 471460050. 471460250.
Trihydroxyethylrutin 85%
Trihydroxyethylrutin
Formula: C₃₃H₄₂O₁₉
MW: 742,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00893813
Núm. CAS: 7085-55-4
EINECS: 230-389-4
Índice Merck: 13,09859
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Melting point 168°C to 176°C
Loss on drying ≤5 % (130°C)