Oxiracetam 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetamide, 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
471470010 471470050
471470010.EA 50.2 EUR
471470010. 471470050.
Oxiracetam 97%
Oxiracetam
Formula: C₆H₁₀N₂O₃
MW: 158,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00242951
Núm. CAS: 62613-82-5
Índice Merck: 13,07011
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalloine powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 169°C to 173°C
Loss on drying ≤3 %