Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Vardenafil HCl trihydrate, BAY 38-9456, 2-(2-Ethoxy-5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulphonyl)phenyl)-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one hydrochloride trihydrate
471490010 471492500
471490010.EA 699 EUR
471490010. 471492500.
Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Vardenafil hydrochloride trihydrate
Formula: C₂₃H₃₉ClN₆O₇S
MW: 579.10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09027942
Núm. CAS: 330808-88-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %