D-Galactono-1,4-lactone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
471660010 471662500
471660010.EA 519 EUR
471660010. 471662500.
D-Galactono-1,4-lactone 95%
D-Galactono-1,4-lactone
Formula: C₆H₁₀O₆
Número MDL: MFCD00065019
Núm. CAS: 2782-07-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Optical rotation -70° to -80° (c=1 in water)
NMR ≥94 % Conforms