Ácido trifluoroacético 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TFA
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 419 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Ácido trifluoroacético 98%, puro
Ácido trifluoroacético
Formula: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C (760mmHg)
Pto. de fusión: -15
Densidad: 1.49
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09754
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %