3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
471780100 471781000
471780100.EA 188 EUR
471780100. 471781000.
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone 97%
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Formula: C₁₆H₁₂O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017310
Núm. CAS: 480-19-3
EINECS: 207-545-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to amber powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %