Xanthohumol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2',4,4'-Trihydroxy-6'-methoxy-3'-prenylchalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, (E)-1-[2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propenone, 2',4,4'-Trihydroxy-6'-methoxy-3'-(3-methylbut-2-en-1-yl)chalcone
471810010 471812500
471810010.EA 319 EUR
471810010. 471812500.
Xanthohumol 97%
Xanthohumol
Formula: C₂₁H₂₂O₅
MW: 354,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210576
Núm. CAS: 6754-58-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to dark yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 163°C to 173°C