6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 6-(4-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, Levosimendan dazinone intermediate
471820010 471820050
471820010.EA 25.4 EUR
471820010. 471820050.
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01692712
Núm. CAS: 36725-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 194°C to 198°C