Diisopropyl adipate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Adipic acid diisopropyl ester
471870250 471871000
471870250.EA 22.6 EUR
471870250. 471871000.
Diisopropyl adipate 99%
Diisopropyl adipate
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 120°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026391
Núm. CAS: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)