Tetramethrin (Mezcla de isómeros) 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
471880010 471880050
471880010.EA 48.1 EUR
471880010. 471880050.
Tetramethrin (Mezcla de isómeros) 98+%
Tetramethrin
Formula: C₁₉H₂₅NO₄
Pto. Ebullición: 453,2°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084635
Núm. CAS: 7696-12-0
EINECS: 231-711-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,09296
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 % (mix of cis/trans)
Melting point 74°C to 81°C
Water ≤1 %