Sivelestat sodium 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
471930010 471932500
471930010.EA 308 EUR
471930010. 471932500.
Sivelestat sodium 98%
Sivelestat sodium
Formula: C₂₀H₂₁N₂NaO₇S·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01937969
Núm. CAS: 201677-61-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 72°C to 75°C
Water 13.0 to 14.0 %