3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosano-1,23-diol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
471960010 471960050
471960010.EA 87.1 EUR
471960010. 471960050.
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosano-1,23-diol 97%
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosano-1,23-diol
Formula: C₁₆H₃₄O₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00698694
Núm. CAS: 5117-19-1
EINECS: 225-856-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to light yellow or white liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %