Heptaethylene glycol 90+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
472030010 472030050 472030250
472030010.EA 120 EUR
472030010. 472030050. 472030250.
Heptaethylene glycol 90+%
Heptaethylene glycol
Formula: C₁₄H₃₀O₈
Pto. Ebullición: 435°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002876
Núm. CAS: 5617-32-3
EINECS: 227-040-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to light yellow low melting mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %