Drospirenone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dihydrospirorenone
472040010 472042500
472040010.EA 201 EUR
472040010. 472042500.
Drospirenone 98%
Drospirenone
Formula: C₂₄H₃₀O₃
MW: 366.50 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00867350
Núm. CAS: 67392-87-4
EINECS: 266-679-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,03488
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 199°C to 203°C
Specific optical rotation -187° to -193° (20°C, 589 nm) (0.1g in 10 ml methanol)