Olsalazine Sodium 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Mordant Yellow 5, Disodium 5,5'-(Diazene-1,2-diyl)bis(2-hydroxybenzoate), 5,5'-Azobis(2-hydroxybenzoic acid sodium salt), 4,4'-Dihydroxyazobenzene-3,3'-dicarboxylic acid disodium salt
472060050 472060250
472060050.EA 101 EUR
472060050. 472060250.
Olsalazine Sodium 98%
Olsalazine Sodium
Formula: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013300
Núm. CAS: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Índice Merck: 13,06911
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (1 g, 150°C)