Lycorine HCl 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1S,2S,3a1S,12bS)-2,3a1,4,5,7,12b-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol hydrochloride, Lycorine hydrochloride
472080010 472082500
472080010.EA 332 EUR
472080010. 472082500.
Lycorine HCl 98%
Lycorine HCl
Formula: C₁₆H₁₇NO₄·HCl
MW: 323,8 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00243111
Núm. CAS: 2188-68-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 208°C to 212°C
Loss on drying ≤5.0 % (105°C, 3 hrs)